Få mere at vide
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15410779
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410779 5 g 5g
15408556 250 mg 250mg
15400779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63849.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 193357-21-0 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193357-21-0
Molekylær formel C12H17ClFN
Molekylvægt (g/mol) 229.72
MDL nummer MFCD08669673
InChI nøgle XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
PubChem CID 17039493
SMIL Cl.FC1=CC=CC(CC2CCNCC2)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-[(3-fluorphenyl)methyl]piperidinhydrochlorid
Formel vægt 229.72
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof