Få mere at vide
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| CAS | 2689-39-6 |
| Molekylær formel | C10 H11 F N2 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FN2O3/c11-9-7-8(13(14)15)1-2-10(9)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.2 |
| Formel vægt | 226.0754 |