Få mere at vide
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine, 98%
Artikelnummer. 15468528
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468528 100 g 100g
15448528 5 g 5g
15458528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15468528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61940.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2689-39-6 | C10H11FN2O3 | 226.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2689-39-6
Molekylær formel C10H11FN2O3
Molekylvægt (g/mol) 226.21
MDL nummer MFCD03138381
InChI nøgle ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-fluoro-4-morpholinonitrobenzene, acmc-209gtt, cambridge id 6614516, 3fluoro-4-morpholinonitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl-nitrobenzene, 1-fluoro-2-morpholino-5-nitrobenzene
PubChem CID 2905489
IUPAC navn 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Mængde 100 g
Formel vægt 226.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.