Learn More
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine, 98%
Product Code. 15448528
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448528 5 g 5g
15458528 25 g 25g
15468528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61940.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2689-39-6 | C10H11FN2O3 | 226.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2689-39-6
Molekylær formel C10H11FN2O3
Molekylvægt (g/mol) 226.21
MDL nummer MFCD03138381
InChI nøgle ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-fluoro-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-morpholine, 3-fluoro-4-morpholinonitrobenzene, acmc-209gtt, cambridge id 6614516, 3fluoro-4-morpholinonitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-morpholinyl-nitrobenzene, 1-fluoro-2-morpholino-5-nitrobenzene
PubChem CID 2905489
IUPAC navn 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(C=C1)N1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Mængde 5 g
Formel vægt 226.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid