missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 501120-38-3 |
| Molekylær formel | C17H22N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)20-21(12)3)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23) |
| SMIL | CCCc1c(NC(=O)c2ccccc2OCC)c(nn1C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vægt | 330.1692 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?