missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-n-propylpyrazole-5-carboxamide, TRC

Artikelnummer. 30379119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379119 1 g
30373730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8910001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139756-03-9
Molekylær formel C17 H22 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 330.38
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-, 4-[(2-Ethoxybenzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzamido)-1-methyl-3-propylpyrazole-5-carboxamide, 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
IUPAC navn 4-[(2-ethoxybenzoyl)amino]-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide
SMIL CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2ccccc2OCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Ethoxybenzoylamino)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O3/c1-4-8-12-14(15(16(18)22)21(3)20-12)19-17(23)11-9-6-7-10-13(11)24-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H2,18,22)(H,19,23)
Formel vægt 330.1692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.