Få mere at vide
4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 200575-15-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl)amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H32 N6 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoyl]amino]-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N6O5S/c1-5-7-17-19(20(21(23)29)27(4)25-17)24-22(30)16-14-15(8-9-18(16)33-6-2)34(31,32)28-12-10-26(3)11-13-28/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H2,23,29)(H,24,30) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1NC(=O)c2cc(ccc2OCC)S(=O)(=O)N3CCN(C)CC3 |
| Vis mere |