Få mere at vide
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 282116-97-6 |
| Molekylær formel | C10H13BO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BO5/c1-2-15-10(12)7-16-9-5-3-8(4-6-9)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COc1ccc(cc1)B(O)O |
| IUPAC navn | [4-(2-ethoxy-2-oxoethoxy)phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.02 |
| Formel vægt | 224.0856 |