missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazooxindole, TRC

Artikelnummer. 30371037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371037 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4921705MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazooxindole
CAS 1797121-33-5
Molekylær formel C16H22N4O
Mængde 5 mg
Synonym 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-[2-(Dipropylamino)ethyl]-3-diazoindol-2(3H)-one
InChI formel InChI=1S/C16H22N4O/c1-3-9-20(10-4-2)11-8-12-6-5-7-13-14(12)15(19-17)16(21)18-13/h5-7H,3-4,8-11H2,1-2H3,(H,18,21)
SMIL O=C(N1)C(C2=C1C=CC=C2CCN(CCC)CCC)=[N+]=[N-]
IUPAC navn 3-diazo-4-(2-(dipropylamino)ethyl)indolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Formel vægt 286.18
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.