Få mere at vide
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30344278
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30344278 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30344278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB400228100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS 15182-92-0
Molekylær formel C11H15NO2
Mængde 100 mg
Synonym p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCOc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.1103