Få mere at vide
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Beskrivelse
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| CAS | 796-77-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(beta-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, Clomifene Citrate Impurity B, Clomifene Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-phenylmethanone |
| Vis mere |