Få mere at vide
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Mikromol™
Artikelnummer. 30052586
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0650.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone
CAS 796-77-0
Analyt- eller komponentnavne (4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl)phenylmethanone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethanone, Benzophenone, 4-[2-(diethylamino)ethoxy]- (6CI,7CI,8CI), 4-(beta-Diethylaminoethoxy)benzophenone, 4-[2-(Diethylamino)ethoxy]benzophenone, Clomifene Citrate Impurity B, Clomifene Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-3-20(4-2)14-15-22-18-12-10-17(11-13-18)19(21)16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,3-4,14-15H2,1-2H3
SMIL CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn [4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 297.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 297.1729 g/mol