Få mere at vide
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxiran, TRC
Artikelnummer. 30362069
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362069 250 mg
30353769 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988670250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63659-17-6
Molekylær formel C15 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
IUPAC navn 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxiran
SMIL C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Formel vægt 248.1412