Få mere at vide
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| CAS | 63659-16-5 |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vægt | 192.115 |