Få mere at vide
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17941366
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17941366 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17941366 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0436.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
CAS 63659-16-5
Analyt- eller komponentnavne 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP), Betaxolol Imp. D (EP), 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Impurity D, Betaxolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2
SMIL Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
IUPAC navn 4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 50 mg
Formel vægt 192.115 g/mol