Få mere at vide
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| CAS | 63659-16-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Betaxolol Hydrochloride Imp. D (EP), Betaxolol Imp. D (EP), 4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol, Betaxolol Hydrochloride Impurity D, Betaxolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c13-12-5-3-10(4-6-12)7-8-14-9-11-1-2-11/h3-6,11,13H,1-2,7-9H2 |
| SMIL | Oc1ccc(CCOCC2CC2)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenol |
| Vis mere |