Få mere at vide
4-(2-Cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)aniline |
| CAS | 1031130-92-3 |
| Molekylær formel | C12 H12 N2 O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c13-10-5-3-8(4-6-10)11-7-14-12(15-11)9-1-2-9/h3-7,9H,1-2,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)c2oc(nc2)C3CC3 |
| IUPAC navn | 4-(2-cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.237 |
| Formel vægt | 200.095 |