Få mere at vide
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051413
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051413 25 mg
30049185 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051413 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0942.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzensulphonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Analyt- eller komponentnavne 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H23 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Glipizide Imp. H (EP), Glipizide Impurity H
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMIL NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
IUPAC navn 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urinstof
Molekylvægt (g/mol) 325.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 325,146 g/mol