Få mere at vide
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzensulfonamid, Mikromol™
Beskrivelse
4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzensulphonamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| CAS | 10080-05-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, Glipizide Imp. H (EP), Glipizide Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]urinstof |
| Vis mere |