Få mere at vide
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17911896
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911896 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911896 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0945.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
CAS 1647150-35-3
Analyt- eller komponentnavne 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H8 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Nitro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline, 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
InChI formel InChI=1S/C14H8ClN3O2/c15-12-4-2-1-3-10(12)14-11-7-9(18(19)20)5-6-13(11)16-8-17-14/h1-8H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC navn 4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
Molekylvægt (g/mol) 285.6852
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.0305 g/mol