Få mere at vide
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline |
| CAS | 1647150-35-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitro-quinazoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H8 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Nitro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline, 4-(2-Chlorophenyl)-6-nitroquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8ClN3O2/c15-12-4-2-1-3-10(12)14-11-7-9(18(19)20)5-6-13(11)16-8-17-14/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ncnc(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinazoline |
| Vis mere |