Få mere at vide
4-(2-Chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-2(1H)-one |
| CAS | 677713-46-1 |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl N2 O S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2OS/c1-7-6-9-11(8-4-2-3-5-10(8)14)15-13(17)16-12(9)18-7/h2-6H,1H3,(H,15,16,17) |
| SMIL | Cc1cc2C(=NC(=O)Nc2s1)c3ccccc3Cl |
| IUPAC navn | 4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1H-thieno[2,3-d]pyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.74 |
| Formel vægt | 276.0124 |