Få mere at vide
4-[2-(chlormethyl)-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356805
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11356805 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10421124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356805 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57824CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-15-7
Molekylær formel C12H13ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 279.687
MDL nummer MFCD09025889
InChI nøgle KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 18525887
IUPAC navn 4-[2-(chlormethyl)-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 279.69
Procent renhed 97%