Få mere at vide
4-(2-Chloroethyl)-N-methoxy-N,Alpha,Alpha-trimethyl-benzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Chloroethyl)-N-methoxy-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneacetamide |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClNO2/c1-14(2,13(17)16(3)18-4)12-7-5-11(6-8-12)9-10-15/h5-8H,9-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 269.1183 |