Få mere at vide
4-(2-klorethyl)morfolin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008291
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008291 100 g
30003439 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC366195100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3647-69-6
Molekylær formel C6H12ClNO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 186.08
Synonym 1-(Morpholin-4-yl)-2-chloroethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-(morpholin-4-yl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-morpholinoethane Hydrochloride, 2-(4-Morpholinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholine Monohydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholinium Chloride, Morpholinoethyl chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, N-(β-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, β-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride;
IUPAC navn 4-(2-chlorethyl)morfolin; hydrochlorid
SMIL Cl.ClCCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H