Få mere at vide
4-(2-klorethyl)morfolin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11377585
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377585 100 g 100g
11387585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11377585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05771.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 3647-69-6 | C6H13Cl2NO | 186,076 g/mol
4-(2-chlorethyl)morpholinhydrochlorid (MOC) bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler (f.eks. floredil, morinamid, nimorazol og pholcodin). Det bruges også som agrokemiske mellemprodukter, farvestofmellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(2-chlorethyl)morpholinhydrochlorid (MOC) bruges som mellemprodukt til syntese af lægemidler (f.eks. floredil, morinamid, nimorazol og pholcodin). Det bruges også som agrokemiske mellemprodukter, farvestofmellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Inkompatible materialer er syrer, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3647-69-6
Molekylær formel C6H13Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 186.076
MDL nummer MFCD00012797
InChI nøgle NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC navn 4-(2-chlorethyl)morpholin;hydrochlorid
SMIL C1COCCN1CCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Smeltepunkt 184°C to 186°C
Mængde 100 g
FN nummer UN2923
Beilstein 3684083
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,and methanol.
Formel vægt 186.08
Procent renhed 99%