Få mere at vide
4-[(2-Chloroethyl)amino]-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Chloroethyl)amino]-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 1374033-38-1 |
| Molekylær formel | C17H25ClN2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-[(2-Chloroethyl)amino]-N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine methyl ester (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25ClN2O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-14(15(21)23-4)11-12-5-7-13(8-6-12)19-10-9-18/h5-8,14,19H,9-11H2,1-4H3,(H,20,22) |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)NC(C(=O)OC)CC1=CC=C(C=C1)NCCCl |
| IUPAC navn | methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-((2-chloroethyl)amino)phenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.84 |
| Formel vægt | 356.15 |