Få mere at vide
4-[(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Melphalan Mono-chloroethyl Dihydrochloride |
| CAS | 896715-19-8 |
| Molekylær formel | C11 H15 Cl N2 O2 . 2[HCl] |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[(2-Chloroethyl)amino]-L-phenylalanine Dihydrochloride, Melphalan Imp. C (EP) as Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClN2O2.2ClH/c12-5-6-14-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13)11(15)16;;/h1-4,10,14H,5-7,13H2,(H,15,16);2*1H/t10-;;/m0../s1 |
| SMIL | N[C@@H](CC1=CC=C(NCCCl)C=C1)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-(2-chloroethylamino)phenyl]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.6238 |
| Formel vægt | 314.0356 |