Få mere at vide
4-[(2-Chloroacetyl)amino]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Chloroacetyl)amino]benzoic Acid |
| CAS | 4596-39-8 |
| Molekylær formel | C9 H8 N O3 Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[(2-chloroacetyl)amino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.61 |
| Formel vægt | 213.0193 |