Få mere at vide
Hamilton™ 4-2 Keramik, HVC, PSD ventil
Artikelnummer. 11557954
Skift visning
Aktivering:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Aktivering unitSize
11557954 PSD/4, PSD/6, PSD/8 Hver
1 options
Artikelnummer. 11557954 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 923401
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PSD/4 er et populært valg for kunder, der leder efter en højpræcisionssprøjtepumpe til en økonomisk pris.
Specifikationsark
  • Ventil model– 4-2
  • Beskrivelse af ventilmodel– 4-2 Ventil
  • Væskebane– Keramik/PTFE/CTFE
  • Ventil størrelse– HVC
  • Nominel portdiameter– 0,060 tommer (1,5 mm)
  • Ventil ydre kropsdimension– 0,85 tommer (21,6 mm)
  • Materiale til hus– Aluminium
  • Aktiveret– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Afbrydningsmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panel montering– Ingen
  • Tråddybde– 0,320 (8,1 mm)
  • Gevindforbindelse–¼ -28
  • Driftstemperatur høj– 35° C (95° F)
  • Driftstemperatur lav– 10° C (50° F)
  • Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
  • Opbevaringstemperatur høj– 50° C (122° F)
  • Opbevaringstemperatur lav– -20° C (-4° F)
Tekniske data
Aktivering PSD/4, PSD/6, PSD/8
Type PSD/4 ventiler, PSD/6 ventiler
Antal havne 4-2 Ventil
Stator materiale Keramisk