missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Carboxyethyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 151937-09-6 |
| Molekylær formel | C11H12O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl 4-(2-Carboxyethyl)benzoate, 3-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(4-methoxycarbonylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vægt | 208.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?