Få mere at vide
4-(2-Carboxyethyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11328456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328456 5 g 5g
11318456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17485.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 166316-48-9 | C9H11BO4 | 193,993 g/mol
4-(2-Carboxyethyl)benzenboronsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(2-Carboxyethyl)benzenboronsyre er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 166316-48-9
Molekylær formel C9H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 193.993
MDL nummer MFCD01318119
InChI nøgle VPSARXNVXCRDIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenylboronic acid, 4-2-carboxyethyl benzeneboronic acid, 3-4-boronophenyl propionic acid, 3-4-dihydroxyboranyl phenyl propanoic acid, acmc-209dty, benzenepropanoic acid,4-borono, 3-4-boronophenyl-propanoic acid, 4-borono-benzenepropanoic acid, 4-2-carboxyethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 3863484
IUPAC navn 3-(4-borophenyl)propansyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 146 °C til 148 °C
Mængde 5 g
Beilstein 9198524
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 193.99
Procent renhed 97%