Få mere at vide
4-(2-Carboxyethenyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Carboxyethenyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 19473-96-2 |
| Molekylær formel | C11H10O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | p-Carbomethoxycinnamic Acid, p-Methoxycarbonylcinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O4/c1-15-11(14)9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)/b7-4+ |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-methoxycarbonylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vægt | 206.0579 |