Få mere at vide
4-(2-Bromphenyl)-2-methyl-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336284
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336284 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10142984 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68410DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 941717-01-7
Molekylær formel C10H8BrNS
Molekylvægt (g/mol) 254.15
MDL nummer MFCD09879981
InChI nøgle SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
PubChem CID 24229764
IUPAC navn 4-(2-bromphenyl)-2-methyl-1,3-thiazol
SMIL CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 254.15
Procent renhed 97%