Få mere at vide
4-(2-bromethyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320444
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10320444 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002024 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320444 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67408CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4677-20-7
Molekylær formel C7H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 193.08
MDL nummer MFCD09800414
InChI nøgle WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
IUPAC navn 4-(2-bromethyl)oxan
SMIL BrCCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.08
Procent renhed 97%