Få mere at vide
4-(2-bromethyl)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10002024
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10002024
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC67408DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4677-20-7
Molekylær formel C7H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 193.08
MDL nummer MFCD09800414
InChI nøgle WPDAWFCZGSQOPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl tetrahydropyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-bromoethyl oxane, 4-2-bromoethyl-tetrahydropyran, 4-2-bromo-ethyl-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 4-2-bromoethyl tetrahydro, 4-2-bromoethyl-tetrahydro-2h-pyran, pubchem16818, ablock ab-11-0011, 2h-pyran,4-2-bromoethyl tetrahydro
PubChem CID 22637012
IUPAC navn 4-(2-bromethyl)oxan
SMIL BrCCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Bromoethyl)tetrahydropyran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.08
Procent renhed 97%