Få mere at vide
4-(2-bromethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107102
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10107102 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10432613 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10683065 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10107102 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01241CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 83467-28-1
Molekylær formel C7H11BrN2
Molekylvægt (g/mol) 203.08
MDL nummer MFCD00480987
InChI nøgle HGGLMDBNLJUEKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromo-ethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-4-2-bromoethyl-1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazol, 1h-pyrazole, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethyl, 4-2-bromoethyl-3,5-dimethylpyrazole, akos pao-0750, pubchem12761, timtec-bb sbb010155, aronis23735
PubChem CID 572879
IUPAC navn 4-(2-bromethyl)-3,5-dimethyl-lH-pyrazol
SMIL CC1=C(CCBr)C(C)=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 203.08
Procent renhed 97%