missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Bromoethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Bromoethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one |
| CAS | 120427-96-5 |
| Molekylær formel | C10 H10 Br N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrNO/c11-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)12-9/h1-3H,4-6H2,(H,12,13) |
| SMIL | BrCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| IUPAC navn | 4-(2-bromoethyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.1 |
| Formel vægt | 238.9946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?