Få mere at vide
4-(2-bromoethoxy)benzenboronsyre pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Bromoethoxy)benzeneboronic acid pinacol ester |
| Smeltepunkt | 90 °C til 92 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 327.03 |
| Procent renhed | 98% |