missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Bromoacetamido)-TEMPO |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15) |
| Formel vægt | 291.07 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?