Få mere at vide
4-[2-brom-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748275
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10748275 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10748275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57810DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS 892502-13-5
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H11BrF3NO
MDL nummer MFCD09025886
Mængde 1 g
Synonym 4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-bromo-4-trifluoromethyl phenyl
InChI nøgle AGOXTIRRUBMZKH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
IUPAC navn 4-[2-brom-4-(trifluormethyl)phenyl]morpholin
Molekylvægt (g/mol) 310.114
PubChem CID 18525884
Formel vægt 310.11
Procent renhed 97%