Få mere at vide
4-[2-(Boc-amino)ethyl]anilin, 97%
Artikelnummer. 15459968
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459968 5 g 5g
15469968 250 mg 250mg
15449968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63324.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 94838-59-2 | C13H20N2O2 | 236,315 g/mol
4-[2-(Boc-amino)ethyl]anilin bruges som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-[2-(Boc-amino)ethyl]anilin anvendes som mellemprodukt til kemisk forskning.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Køl -20 °C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94838-59-2
Molekylær formel C13H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.315
MDL nummer MFCD05663961
InChI nøgle HOPALBZGTWDOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-2-boc-amino ethyl aniline, 2-4-amino-phenyl-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-2-4-aminophenyl ethyl carbamate, 2-4-aminophenyl ethyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminophenethyl carbamate, tert-butyl-2-4-aminophenyl ethylcarbamate, 2-methyl-2-propanyl 2-4-aminophenyl ethyl carbamate, carbamic acid, n-2-4-aminophenyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209ru6
PubChem CID 382207
IUPAC navn tert-butyl-N-[2-(4-aminophenyl)ethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Farve Brun
FN nummer UN2811
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 236.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof