Få mere at vide
4-(2-Benzothiazolyl)aniline, 98%
Artikelnummer. 15455837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455837 1 g 1g
15465837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33052.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6278-73-5 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6278-73-5
Molekylær formel C13H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 226.30
MDL nummer MFCD00182896
InChI nøgle WKRCOZSCENDENK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 4-benzo d thiazol-2-yl aniline, 4-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 2-4-aminophenyl benzothiazole, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenylamine, 4-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine, 4-2-benzothiazolyl, chembl93118, 4-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine, benzenamine,4-2-benzothiazolyl
PubChem CID 234475
IUPAC navn 4-(1,3-benzothiazol-2-yl)anilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Benzothiazolyl)aniline
Smeltepunkt 152°C to 154°C
Mængde 1 g
Formel vægt 226.3
Procent renhed 98%