missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30326039
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326039 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6287051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide
CAS 855350-44-6
Molekylær formel C10H15NO.HBr
Mængde 1 mg
Synonym 4-(2-Aminopropyl)-2-methylphenol Hydrobromide, 4-(2-Aminopropyl)-o-cresol Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C10H15NO.BrH/c1-7-5-9(6-8(2)11)3-4-10(7)12;/h3-5,8,12H,6,11H2,1-2H3;1H
SMIL Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(C)c1
IUPAC navn 4-(2-aminopropyl)-2-methylphenol;hydrobromide
Molekylvægt (g/mol) 246.14
Formel vægt 245.0415
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.