missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminopropyl)-2-methyl-phenol Hydrobromide |
| CAS | 855350-44-6 |
| Molekylær formel | C10H15NO.HBr |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(2-Aminopropyl)-2-methylphenol Hydrobromide, 4-(2-Aminopropyl)-o-cresol Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.BrH/c1-7-5-9(6-8(2)11)3-4-10(7)12;/h3-5,8,12H,6,11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Br.CC(N)Cc1ccc(O)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 4-(2-aminopropyl)-2-methylphenol;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.14 |
| Formel vægt | 245.0415 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?