Få mere at vide
4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminophenyl)-4-oxo-2-butenoic Acid |
| CAS | 36920-52-2 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(2-Aminobenzoyl)acrylic Acid, 3-(o-Aminobenzoyl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c11-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-10(13)14/h1-6H,11H2,(H,13,14)/b6-5+ |
| SMIL | Nc1ccccc1C(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-4-(2-aminophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.1834 |
| Formel vægt | 191.0582 |