Få mere at vide
4-(2-Aminophenyl)-3-morpholinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Aminophenyl)-3-morpholinone |
| CAS | 1082588-73-5 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Aminophenyl)morpholin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-2-4-9(8)12-5-6-14-7-10(12)13/h1-4H,5-7,11H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1N2CCOCC2=O |
| IUPAC navn | 4-(2-aminophenyl)morpholin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.214 |
| Formel vægt | 192.0899 |