Få mere at vide
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15538741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15538741 250 mg 250mg
15528741 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455862500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 65412-03-5
Molekylær formel C7H16NO
Molekylvægt (g/mol) 130.21
MDL nummer MFCD02179433
InChI nøgle BZMADPOGYCRPAI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-2-aminoethyl tetrahydropyran, 4-2-aminoethyl tetrahydro-2h-pyran, 2-oxan-4-yl ethan-1-amine, 2-oxan-4-yl ethanamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanamine, 4-aminoethyl-tetrahydropyrane, 2h-pyran-4-ethanamine, tetrahydro, 4-aminoethyl tetrahydropyran, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethylamine, 2-tetrahydro-pyran-4-yl ethylamine
PubChem CID 2773198
SMIL [NH3+]CCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
Kogepunkt 88.0°C to 89.0°C (13.0 mmHg)
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(oxan-4-yl)ethan-1-aminium
Formel vægt 129.2
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.