Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401840
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401840 1 g 1g
11411840 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27545.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13258-63-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13258-63-4
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00038045
InChI nøgle IDLHTECVNDEOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl pyridine, 4-pyridineethanamine, 2-4-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-4-yl-ethylamine, 2-pyridin-4-yl ethan-1-amine, 2-pyridin-4-yl ethanamine, 2-4-pyridinyl ethylamine, 2-pyridin-4-ylethyl amine, 4-pyridine ethaneamine, 2-4-pyridinyl ethanamine
PubChem CID 83275
IUPAC navn 2-pyridin-4-ylethanamin
SMIL NCCC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)pyridine
Tæthed 1.021
Kogepunkt 70°C to 71°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.5395
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%