Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434822 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11434822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219350391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9880.00 DKK
    9410.96 DKK / 1g
    Spare 469.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tilbyder mange fordele sammenlignet med PMSF og DFP. 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals er en kovalent bindende serinproteaseinhibitor. AEBSF tilhører familien af irreversible sulfonylfluorid-hæmmere, der blokerer tr
AEBSF er en irreversibel serinproteasehæmmer, som har vist sig at hæmme trypsin, chymotrypsin, plasmin kallikrein og thrombin. Det er velegnet til brug i vævskulturmedier såvel som til oprensning i stor skala af rekombinante proteiner, der er modtagelige for proteolyse.
AEBSF er et alternativ til PMSF, DFP og relaterede organofosfathæmmere.
  • Ens i struktur, med lignende inhiberingskonstanter
  • Lavere molekylvægt og toksicitet
  • Tilbyder bedre opløselighed i vand, lavere toksicitet, større stabilitet og højere hæmmende aktivitet
Tekniske data
CAS 30827-99-7
Smeltepunkt 175 °C til 185 °C
Molekylær formel C8H11ClFNO2S
Mængde 1 g
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol (10 mg/ml, klar, farveløs opløsning).
InChI nøgle WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 239.689
PubChem CID 186136
Formel vægt 239.7
Procent renhed ≥97%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Working Concentration: AEBSF has been used in cell culture in concentrations of up to 0.25mM.
Fysisk form Pulver