Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11424822 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424822 500 mg 500mg
11414822 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219350390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5095.00 DKK
    4850.44 DKK / 500mg
    Spare 244.56 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 30827-99-7
Molekylær formel C8H11ClFNO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.689
InChI nøgle WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Mængde 500 mg
Formel vægt 239.7