Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluoridhydrochlorid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11414822 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414822 100 mg 100mg
11424822 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414822 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219350380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    1010.84 DKK / 100mg
    Spare 54.16 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 30827-99-7
Molekylær formel C8H11ClFNO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.689
InChI nøgle WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)Benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Mængde 100 mg
Formel vægt 239.7
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl FluorideHydrochloride