Få mere at vide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11425830
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11425830
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26473.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30827-99-7 | C8H11ClFNO2S | 239.689 g/mol
AEBSF bruges i vid udstrækning i undersøgelser, der sigter mod at beskrive kolesterolregulerende gener på grund af dets potente evne til at hæmme Site-1-protease (S1P). Denne serinprotease, der er placeret i Golgi-apparatet, er ansvarlig for aktivering af de sterolregulerende element-bindende proteiner. Ved selektivt at hæmme S1P kan AEBSF bruges til at karakterisere nedstrømsresultatet af SREBP-hæmning og dets indflydelse på kolesterolregulering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser AEBSF
bruges i vid udstrækning i undersøgelser, der sigter mod at beskrive kolesterolregulerende gener på grund af dets stærke evne til at hæmme Site-1-protease (S1P). Denne serinprotease, der er placeret i Golgi-apparatet, er ansvarlig for aktivering af de sterolregulerende element-bindende proteiner. Ved selektivt at hæmme S1P kan AEBSF bruges til at karakterisere nedstrømsresultatet af SREBP-hæmning og dets indflydelse på kolesterolregulering.
Opløselighed Opløseligt i
vand 50 mg/ml eller 100 % ethanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30827-99-7
Molekylær formel C8H11ClFNO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.689
MDL nummer MFCD00132962
InChI nøgle WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Smeltepunkt ∼184°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 7604627
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water 50mg/mL or 100% ethanol.
Formel vægt 239.69
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoridehydrochloride