Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932586
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932586 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0384.030025
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
CAS 1477-68-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1cc(CCN)ccc1O
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 203,0713 g/mol