Få mere at vide
4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid, Mikromol™
Description
4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochlorid
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| CAS | 1477-68-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Methoxy-p-tyramine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-O-Methyldopamine Hydrochloride, 3-Methoxy Tyramine HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1cc(CCN)ccc1O |
| IUPAC navn | 4-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol; hydrochlorid |
| Show More |